Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de bleu de méthylène, pur
Code produit 10740102 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10740102 500 g Flacon en verre 500g
10045700 100 g Flacon en verre 100g
11936931 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10740102 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 414255000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122965-43-9
Formule moléculaire C16H18ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 319.85
Numéro MDL MFCD00150006
Clé InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
CID PubChem 16211647
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue hydrate
Point de fusion 100.0°C to 110.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 22% max.
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate
Poids de la formule 319.85
Pourcentage de pureté ≥70% (TiCl3-titration)
Qualité Pures