Learn More
Hydre de bleu de méthylène, TRC
Code produit 30138008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138008 10 g 10g
30136989 5 g 5g
18080950 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22734510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122965-43-9
Formule moléculaire C16 H18 Cl N3 S x H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 319.85
Synonyme Methylene blue hydrate, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride Hydrate;
Nom IUPAC 3-N, 3-N, 7-N, 7-N-tétraméthyphénothiazine-5-ium-3,7-diamine ; chlorure ; hydrater
SMILES O.[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylthioninium chloride hydrate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Poids de la formule 319.85