Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pur, certifié
Code produit 10237273 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10237273 500 g Flacon en verre 500g
10455081 25 g Bouteille en verre 25g
10175693 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10237273 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 414245000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Bleu de méthylène, C16H24ClN3O3S, numéro CAS-7220-79-3, bleu de base 9, 25 g, 1,21 à 1,7, pression de vapeur : Négligeable, 27, V, 19, 259, CHEBI : 6872, vert, 13 (air - 1,0), 82 % min., 200-515-2, 319,85, pur, avertissement, déclaration GHS H : Nocif en cas d’ingestion.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7220-79-3
Formule moléculaire C16H24ClN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 373.90
Numéro MDL MFCD00150008
Clé InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9
CID PubChem 6099
ChEBI CHEBI:6872
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue
Point de fusion 190.0°C
Rapport d’absorption 1.21 to 1.7
Teneur en colorant 82% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 663 to 667nm
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Beilstein 27, V,19, 259
Densité 13 (Air = 1.0)
Merck Index 15, 6132
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 319.85
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylene Blue
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue