Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trihydrate de bleu de méthylène, 95 %, pur
Code produit 10173030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10173030 100 g Flacon en verre 100g
10695172 250 g Flacon en verre 250g
10175253 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10173030 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 126751000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7220-79-3
Formule moléculaire C16H24ClN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 373.90
Numéro MDL MFCD00150008
Clé InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
CID PubChem 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue trihydrate
Point de fusion 100.0°C to 110.0°C
Note relative au nom 95%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 15% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 95%
Beilstein 27, 393
Merck Index 15, 6132
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline avec lustrage métallique
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; trihydrate
Poids de la formule 373.89
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylene Blue trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue