Learn More
Trihydrate de bleu de méthylène, sans zinc, MP Biomedicals
Code produit 11436451 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436451 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11436451 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219399805
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
An ethidium bromide alternative for the visualization of nucleic acids in gels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue
Note relative au nom Une alternative au bromure d’ethidium pour la visualisation des acides nucléiques dans les gels
CAS 61-73-4
Formule moléculaire C16H18ClN3S
Synonyme Methylthionine chloride, C.I. 52015
Couleur Dark Blue
Quantité 5 g
Clé InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 319.851
CID PubChem 6099
ChEBI CHEBI:6872
Poids de la formule 373.9
Qualité Not Available