Learn More
Chlorure de méthylène-d2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylene chloride D2 |
| CAS | 1665-00-5 |
| Formule moléculaire | C 2H2 Cl2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Dichloromethane D2, Methylene chloride D2, Dichloromethane-d2, Dichlorodideuteriomethane, Dichlorodideuteromethane, Dideuteriodichloromethane, Dideuteriomethylene chloride, Dideuterodichloromethane, Methylene chloride-d2, Methylene-d2 chloride, Methylene-d2 dichloride, d2-Methylene chloride, Methane-d2','dichloro- (6CI,7CI,8CI,9CI), Dichloromethane-d2 |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | dichloro(dideutério)méthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
| Poids de la formule | 85.9659 |