Learn More
Diisocyanate de méthylène di-p-phényl, 98 %, flocons, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055700 100 g Flacon en verre 100g
10371541 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10055700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414281000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.30€
    51.65€ / 100g
    Économisez 9.65€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-68-8 , 5873-54-1
Formule moléculaire C15H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.26
Numéro MDL MFCD00036131
Clé InChI UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
CID PubChem 7570
ChEBI CHEBI:53218
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene di-p-phenyl diisocyanate
Note relative au nom 99.5%
Point de fusion 40.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 392.0°C
Point d’éclair 202°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2.5% max. (2,4′-MDI isomer) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OCNC6H4CH2C6H4NCO
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.22
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,nitrobenzene
Viscosité 3-6 mPa.s (42°C)
Poids de la formule 250.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylenedi-p-phenyl diisocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.