Learn More
Diisocyanate de méthylène di-p-phényl, 98 %, flocons, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371541 500 g Flacon en verre 500g
10055700 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10371541 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414285000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-68-8 , 5873-54-1
Formule moléculaire C15H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.26
Numéro MDL MFCD00036131
Clé InChI UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
CID PubChem 7570
ChEBI CHEBI:53218
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Methylene di-p-phenyl diisocyanate
Note relative au nom 99.5%
Point de fusion 40.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 392.0°C
Point d’éclair 202°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2.5% max. (2,4′-MDI isomer) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OCNC6H4CH2C6H4NCO
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.22
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,nitrobenzene
Viscosité 3-6 mPa.s (42°C)
Poids de la formule 250.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Paillettes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylenedi-p-phenyl diisocyanate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.