Learn More
Dithiocyanate de méthylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylene dithiocyanate |
| CAS | 6317-18-6 |
| Formule moléculaire | C3 H2 N2 S2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Methylene Dithiocyanate, Thiocyanic acid','C,C'-methylene ester (ACI), Thiocyanic acid','methylene ester (6CI','7CI','8CI','9CI), Antiblu 3737, Antiblu 3738, Basiment 540, Bis(thiocyanato)methane, Busan 110, Dithiocyanomethane, Kilstain, MBT, Metasol T 10, Methylene bis(thiocyanate), Methylene dithiocyanate, Methylene thiocyanate, Methylenedirhodanide, Nalco 5793, Nalco D 2303, Nalfloc N 206, NSC 40464, Proxel MB, Slimicide MC, V 709, WT 307B |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H2N2S2/c4-1-6-3-7-2-5/h3H2 |
| SMILES | N#CSCSC#N |
| Nom IUPAC | thiocyanatométhyl thiocyanate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.19 |
| Poids de la formule | 129.9659 |