Learn More
Méthylène Violet 3RAX (~90 %), TRC
Code produit 30466293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466293 5 g 5g
30476809 1 g 1g
30474977 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30466293 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2367555G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4569-86-2
Formule moléculaire C22H23N4 . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 378.9
Synonyme 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium Chloride, C.I. 50206, Diethylsafranin, 3-Amino-7-diethylamino-5-phenylphenazinium Chloride
Nom IUPAC 3-amino-7-(diéthylamino)-5-phénylphénazine-5-chlorure d’ium
SMILES CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC(N)=CC=C4N=C2C=C1)CC.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Violet 3RAX
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 378.16