Learn More
Méthylèneaniline, trimère, MP Biomedicals
Code produit 11447995 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447995 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11447995 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521696880
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyleneaniline, Trimer
CAS 100-62-9
Formule moléculaire C7H7N
Quantité 100 g
Synonyme n-methyleneaniline, benzenamine, n-methylene, methylenanilin, n-methylene aniline, n-methylideneaniline, methanimine, n-phenyl, benzenamine,n-methylene, methyleneaniline,trimer
Clé InChI VULHYRAYXYTONQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=NC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-phénylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
CID PubChem 66014
Poids de la formule 315.42