Learn More
Methylenebis(phosphonic Dichloride), TRC
Code produit 30477763
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30477763 500 mg 500mg
30474881 2.5 g 2.50g
30469500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30477763 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM304305500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1499-29-2
Formule moléculaire CH2Cl4O2P2
Poids moléculaire (g/mol) 249.78
Synonyme Methylenediphosphonic Dichloride
Nom IUPAC bis(dichlorophosphoryl)methane
SMILES ClP(=O)(Cl)CP(=O)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylenebis(phosphonic Dichloride)
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/CH2Cl4O2P2/c2-8(3,6)1-9(4,5)7/h1H2
Poids de la formule 247.8284