Learn More
Méthylène bis(acide thioacétique), 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413677 25 g 25g
11403677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18154.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2068-24-8
Formule moléculaire C5H8O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 196.235
Numéro MDL MFCD00021766
Clé InChI CZEVAMMETWVBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylenedithiodiacetic acid, methylenebisthioglycolic acid, acetic acid, 2,2'-methylenebis thio bis, acetic acid, methylenedithio di, 2,2'-methylenebis thio diacetic acid, methylenebis-thioglycollic acid, 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetic acid, 2-carboxymethyl thio methyl thio acetic acid, carboxymethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetic acid
CID PubChem 74949
Nom IUPAC Acide 2-(carboxyméthylsulfanylméthylsulfanyl) acétique
SMILES C(C(=O)O)SCSCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylenebis(thioacetic acid)
Point de fusion 127°C to 129°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 196.24
Pourcentage de pureté ≥97%