Learn More
Méthylènecyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10135520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10135520 1 g Flacon en verre 1g
10783764 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10135520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325510010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1192-37-6 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192-37-6
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.17
Numéro MDL MFCD00001661
Clé InChI YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
CID PubChem 14502
Nom IUPAC Méthylidènecyclohexane
SMILES C=C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylenecyclohexane
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 103.0°C
Point d’éclair −006°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(=CH2)
Indice de réfraction 1.4465 to 1.4505
Quantité 1 g
Beilstein 05, 69
Gravité spécifique 0.8
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylenecyclohexane
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Faresætning
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.