Learn More
Acide méthylènediphosphonique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462547 25 g 25g
11442547 1 g 1g
11452547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14803.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide méthylènediphosphonique, > -99 %, CH6O6P2, numéro CAS-1984-15-2, acido medronico, acide méthylènediphosphonique, acide médronique, acidum medronicum, acide phosphonique, méthylène-bis, acide méthylène-bis phosphonique, diphosphonate de méthylène, mdp-bracco, acide méthanediphosphonique, acide médronique, 25 g, 1708494
Methylenediphosphonic acid is used as a radioactive imaging agent, which is primarily used in skeletal scintigraphy. Due to its absorption by a variety of tumors, it is useful for the detection of neoplasms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide méthylènediphosphonique est utilisé comme agent d’imagerie radioactive, principalement utilisé dans la scintigraphie squelettique. En raison de son absorption par une variété de tumeurs, il est utile pour la détection des néoplasmes.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Légèrement soluble dans l’éthanol anhydre. Insoluble dans le chlorure de méthylène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1984-15-2
Formule moléculaire CH6O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 176.00
Numéro MDL MFCD00002139
Clé InChI MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
CID PubChem 16124
ChEBI CHEBI:43945
Nom IUPAC disodium hydrogen (hydrogen phosphonatomethyl)phosphonate
SMILES OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylenediphosphonic acid
Point de fusion 202°C to 204°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1708494
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5792
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethylsulfoxide and methanol. Slightly soluble in anhydrous ethanol. Insoluble in methylene chloride.
Poids de la formule 176
Pourcentage de pureté ≥99%