Learn More
Méthyléquinoxaline-6-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10632833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10632833 10 g Flacon en verre ambré 10g
10121172 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10632833 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00059EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 23088-23-5
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD00102618
Clé InChI VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-quinoxalinecarboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid, methyl ester, maybridge1_006081, acmc-1cnh9, methyl6-quinoxalinecarboxylate, methyl quinoxaline-7-carboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylicacid, methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester;
CID PubChem 2781239
Nom IUPAC méthyle quinoxaline-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl quinoxaline-6-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%