Learn More
Methylethiocyanate, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10357580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5mL; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10357580 5mL; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10357580 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylethiocyanate
CAS 556-64-9
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.068g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H3NS
Formule linéaire CH3SCN
Indice de réfraction 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00001830
Quantité 5 mL
Beilstein 03, 175
Merck Index 15, 6200
Synonyme methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
Clé InChI VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC#N
Nom IUPAC methyl thiocyanate
Poids moléculaire (g/mol) 73.113
CID PubChem 11168
ChEBI CHEBI:61112
Poids de la formule 73.11
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid