Learn More
Méthylfelbamate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylfelbamate |
| CAS | 22131-25-5 |
| Formule moléculaire | C12H16N2O4 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2-Methyl-2-phenyl-1,3-propanediol Dicarbamate, 2-methyl-2-phenyltrimethylene Ester Carbamic Acid, Felbamate Methyl impurity |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-12(7-17-10(13)15,8-18-11(14)16)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H2,13,15)(H2,14,16) |
| SMILES | O=C(OCC(C=1C=CC=CC1)(C)COC(=O)N)N |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-2-phénylpropane-1,3-diyl dicarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.27 |
| Poids de la formule | 252.11 |