Learn More
Sulfate de méthylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378235
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378235 5 g 5g
11388235 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378235 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10122.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 302-15-8 | CH8N2O4S | 144.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-15-8
Formule moléculaire CH8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 144.15
Numéro MDL MFCD00035423
Clé InChI KJDJPXUIZYHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylhydrazine sulfate, methylhydrazine; sulfuric acid, methyl hydrazine sulfate, methyl hydrazine sulphate, hydrazine, methyl-, sulfate, methyl hydrazine; sulfuric acid, ch6n2.h2o4s, methylhydrazine sulphate, dsstox_cid_875, n-methyl hydrazine sulfate
CID PubChem 165286
Nom IUPAC méthylhydrazine ; acide sulfurique
SMILES CN[NH3+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylhydrazine sulfate
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3693575
Merck Index 14,6086
Poids de la formule 144.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylhydrazine sulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylhydrazine sulphate