Learn More
Méthylhydroquinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylhydroquinone |
| CAS | 95-71-6 |
| Formule moléculaire | C7H8O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,5-Dihydroxytoluene, 2,5-Toluenediol, 2-Methyl-1,4-benzenediol, 2-Methyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Methyl-1,4-hydroquinone, 2-Methyl-p-hydroquinone, 2-Methylhydroquinone, 4-Hydroxy-2-methylphenol, M-HQ, Methyl 1,4-dihydroxybenzene, Methyl-p-hydroquinone, Methylhydroquinone, NSC 4962, THQ, Toluhydroquinone, Tolylhydroquinone, m-Methyl-hydroquinone, o-Methylhydroquinone, p-Toluhydroquinol, p-Toluhydroquinone, p-Toluquinol, 1,4-Dihydroxy-2-methylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)ccc1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
| Poids de la formule | 124.0524 |