Learn More
Acide méthylmalonique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583671 5 g Flacon en verre 5g
10605372 25 g Flacon en verre 25g
10580774 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10583671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127090050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 516-05-2 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516-05-2
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00002656
Clé InChI ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylmalonic acid, 2-methylmalonic acid, isosuccinic acid, methylmalonate, propanedioic acid, methyl, 1,1-ethanedicarboxylic acid, malonic acid, methyl, methyl malonic acid, methylpropanedioic acid, unii-8ll8s712j7
CID PubChem 487
ChEBI CHEBI:30860
Nom IUPAC Acide 2-méthylpropanedioïque
SMILES CC(C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylmalonic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 129.0°C to 136.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.4500g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH(CH3)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 02, IV, 1932
Gravité spécifique 1.45
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in ether and ethyl acetate,slightly soluble in benzene and trifluoroacetic,acid
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylmalonic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.