Learn More
Acide méthylmalonique-d3, TRC
Code produit 30484230
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30484230 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30484230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31886210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-D3-malonic acid
CAS 42522-59-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 2H3 H3 O4
Quantité 10 mg
Synonyme 2-Methylmalonic Acid D3, Propanedioic acid','methyl-d3- (9CI), 2-(Methyl-d3)propanedioic acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-(tridéutérométhyl)propanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 121.11
Poids de la formule 121.0454
Pourcentage de pureté >95