Learn More
Acide méthylmalonique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methylmalonic acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| Poids de la formule | 118.0266 |
| Pourcentage de pureté | >95% |