Learn More
Methylnadic Anhydride, Serva Electrophoresis™
Code produit p-8014569
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11741448 100 mL 1 pièce
11751448 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11741448 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 2945201
Identifiants chimiques
CAS 25134-21-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Clé InChI KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methy nadic anhydride mna, 3ar,4s,7r,7as-3a-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione, methylnadic anhydride, dsstox_cid_7844, dsstox_rid_78588, dsstox_gsid_27844, 3a-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione relative, 3abeta-methyl-3a,4,7,7abeta-tetrahydro-4beta,7beta-methanoisobenzofuran-1,3-dione
Spécification
Quantité 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylnadic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.