Learn More
Sel de sodium de méthylparabène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 174.0293 |
| Pourcentage de pureté | >95% |