Learn More
R&D Systems™ Methylprednisolone
Description
Glucocorticoid receptor (GR) agonist. Displays anti-inflammatory and antioxidant properties. Attenuates apoptosis in oligodendrocytes after injury stimuli. Upregulates expression of Bcl-xL via direct binding of the GR/STAT5 complex. Neuroprotective.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylprednisolone |
| CAS | 83-43-2 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C22H30O5 |
| Poids de la formule | 374.47 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 374.48 |