Learn More
Methylprednisolone, MedChemExpress
Code produit 16458196
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458196 100 mg
16432076 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16458196 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0260
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Methylprednisolone is a synthetic corticosteroid with anti-inflammatory and immunomodulating properties. Methylprednisolone improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels.
Methylprednisolone is a synthetic corticosteroid with anti-inflammatory and immunomodulating properties. Methylprednisolone improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H30O5
Quantité 100 mg
Synonyme U 7532
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (333.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C[C@]2(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@@](O)(C(CO)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 374.47
Poids de la formule 374.47
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus