Learn More
Méthylpropyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11995911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995911 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11995911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432880250
Specifications
Nom chimique ou matériau Methylpropyldichlorosilane
CAS 4518-94-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 125.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H10Cl2Si
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.03
Synonyme methylpropyldichlorosilane, silane, dichloromethylpropyl, dichloromethylpropylsilane, n-propylmethyldichlorosilane, dichloro methyl propylsilane, dichloromethylpropyl-silan, n-propyl methyl dichlorosilane, dichloro methyl propyl silane, dichloro methyl propylsilane gc
Clé InChI GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](C)(Cl)Cl
Nom IUPAC dichloro-méthyl-propylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 157.12
CID PubChem 78275
Poids de la formule 157.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylpropyldichlorosilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement