Learn More
Chlorure de (méthylsulfonyl)méthanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385369 5 g 5g
11375369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50385.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22317-89-1 | C2H5ClO4S2 | 192.628 g/mol
(Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de (méthylsulfonyl)méthanesulfonyl sert de produit chimique, d’intermédiaire pharmaceutique, de réactif.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 g/l).
Remarques
Sensible à l’humidité & hygroscopique Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22317-89-1
Formule moléculaire C2H5ClO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 192.628
Numéro MDL MFCD00052809
Clé InChI DQDYGBSUPOHHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsulfonylmethylsulfonyl chloride, methylsulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylmethanesulfonyl chloride, methylmethanedisulfonyl chloride, methylsulfonyl methanesulfonyl chloride, acmc-1cql3, methanesulfonyl mesyl chloride, chloro methylsulfonyl methyl sulfone, methanesulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonyl methanesulfonyl chloride
CID PubChem 556269
Nom IUPAC Chlorure de méthylsulfonylméthanesulfonyle
SMILES CS(=O)(=O)CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride
Point de fusion 110°C
Formule linéaire ClSO2CH2SO2CH3
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Hygroscopic; Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (50g/L).
Poids de la formule 192.63
Pourcentage de pureté 98%