Learn More
Acide méthylsulfurique, sel de sodium, 99 %, pratique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677454 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677454 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10677454 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414901000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 512-42-5 | CH3NaO4S | 134.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 512-42-5
Formule moléculaire CH3NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 134.08
Numéro MDL MFCD00013457
Clé InChI DZXBHDRHRFLQCJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium methyl sulfate, methylsulfuric acid sodium salt, methyl sodium sulfate, sodium methyl sulphate, sodium monomethylsulfate, unii-38w76yj3jn, sodium methylsulfate, methyl sulfate sodium salt, methyl sulfate, sodium salt, sulfuric acid, monomethyl ester, sodium salt
CID PubChem 2735086
Nom IUPAC sodium ; sulfate de méthyle
SMILES [Na+].COS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylsulfuric acid sodium salt
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91°C to 94°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OSO3Na
Quantité 100 g
Merck Index 11, 8595
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pratique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylsulfuric acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.