Learn More
(Méthylthio)acétonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332016 5 g 5g
11342016 25 g 25g
11352016 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11332016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03066.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 35120-10-6 | C3H5NS | 87.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35120-10-6
Formule moléculaire C3H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 87.14
Numéro MDL MFCD00001925
Clé InChI ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylthio acetonitrile, methylthioacetonitrile, methylthio-acetonitrile, 2-methylsulfanyl acetonitrile, acetonitrile, methylthio, ch3sch2cn, acmc-1afh2, methylsulfanyl acetonitrile #, inchi=1/c3h5ns/c1-5-3-2-4/h3h2,1h
CID PubChem 99295
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylacétonitrile
SMILES CSCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methylthio)acetonitrile
Densité 1.052
Point d’ébullition 166°C to 167°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Formule linéaire CH3SCH2CN
Indice de réfraction 1.482
Quantité 5 g
Beilstein 1738015
Poids de la formule 87.14
Pourcentage de pureté 99%