Learn More
Méthylthiométhyl p-tolyl sulfone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15494537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494537 25 g 25g
15484537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31877.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59662-65-6
Formule moléculaire C9H12O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 216.313
Numéro MDL MFCD00010750
Clé InChI XAARLLNXZJTFPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylthiomethyl p-tolyl sulfone, methyl tosylmethyl sulfane, mt-sulfone, methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfanylmethylsulfonyl benzene, 1-methyl-4-methylsulfanyl methanesulfonylbenzene, methylthiomethylp-tolylsulfone, acmc-209mf0, methyl thiomethyl p-tolylsulfone, xaarllnxzjtfpq-uhfffaoysa
CID PubChem 548421
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(méthylsulfanylméthylsulfonyl)benzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 216.32
Pourcentage de pureté 99%