Learn More
Methylthiouracil, MedChemExpress
Description
Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylthiouracil |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 56-04-2 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H6N2OS |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | MTU |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (351.67 mM) |
| Afficher plus |