Learn More
Trichlorure de méthylétain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trichloromethylstannane |
| CAS | 993-16-8 |
| Formule moléculaire | C H3 Cl3 Sn |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin |
| Formule InChI | InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | C[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | trichloro(méthyl)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.1 |
| Poids de la formule | 239.8322 |