Learn More
Trichlorure de méthylétain, TRC
Code produit 30480227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480227 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480227 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3311302.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloromethylstannane
CAS 993-16-8
Formule moléculaire C H3 Cl3 Sn
Quantité 2.5 g
Synonyme Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin
Formule InChI InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES C[Sn](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC trichloro(méthyl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 240.1
Poids de la formule 239.8322