Learn More
Bromure de méthyltri-n-butylammonium, 98 %
Code produit 11450298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450298 250 g 250g
11430298 10 g 10g
11440298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23828.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37026-88-3
Formule moléculaire C13H30BrN
Poids moléculaire (g/mol) 280.29
Numéro MDL MFCD00043201
Clé InChI FQUHTZCWXDFLBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylmethylammonium bromide, methyltri-n-butylammonium bromide, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, bromide, methyltributylammonium bromide, methyl tributyl ammonium bromide, tributyl methyl azanium bromide, acmc-20ajfa, ksc493m4d, tributylmethylammonium bro-mide
CID PubChem 10062191
Nom IUPAC Tributyl(méthyl)azanium ; Bromure
SMILES [Br-].CCCCC([NH3+])(CCCC)CCCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyltri-n-butylammonium bromide
Point de fusion 120°C to 122°C
Quantité 250 g
Beilstein 3704268
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 280.29
Pourcentage de pureté 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.