Learn More
Bromure de méthyltri-n-butylammonium, 98 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Methyltri-n-butylammonium bromide |
| Point de fusion | 120°C to 122°C |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3704268 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 280.29 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.