Learn More
Chlorure de méthyltri-n-butylammonium, Aliquat 175 (75 % en solution aqueuse), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324885 500 g 500g
11304885 10 g 10g
11314885 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18019.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56375-79-2 | C13H30ClN | 235.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56375-79-2
Formule moléculaire C13H30ClN
Poids moléculaire (g/mol) 235.84
Numéro MDL MFCD00011847
Clé InChI IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tributylmethylammonium chloride, n,n-dibutyl-n-methylbutan-1-aminium chloride, methyltributylammonium chloride, methyl tributyl ammonium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride, unii-az0b34me3u, az0b34me3u, tributyl methyl azanium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride 1:1, acmc-20aker
CID PubChem 91822
Nom IUPAC tributyl(méthyl)azanium;chlorure
SMILES CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltri-n-butylammonium chloride
Note relative au nom Aliquat 175
Point de fusion -33°C
Densité 0.964
Point d’ébullition 84°C to 85°C (101 mmHg)
Quantité 500 g
Beilstein 6300212
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 235.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75 % de solution aqueuse