Learn More
Méthyltriéthoxysilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10236230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10236230 250 mL Flacon en verre 250mL
10276180 25 mL Flacon en verre 25mL
13410887 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10236230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174622500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2031-67-6
Formule moléculaire C7H18O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 178.30
Numéro MDL MFCD00009066
Clé InChI CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
CID PubChem 16241
Nom IUPAC triéthoxy(méthyl)silane
SMILES CCO[Si](C)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltriethoxysilane
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 141.0°C to 143.0°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3Si(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.3825 to 1.3845
Quantité 250 mL
Beilstein 04,629
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 178.3
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide