Learn More
Méthyltriméthoxysilane, 97%
Code produit 10351564 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10351564 1 L Flacon en verre 1L
10296240 5 mL Flacon en verre 5mL
10338520 50 mL Flacon en verre 50mL
10472431 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10351564 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250540010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 1185-55-3 | C4H12O3Si| 136,22 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-55-3
Formule moléculaire C4H12O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 136.22
Numéro MDL MFCD00008342
Clé InChI BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
CID PubChem 14456
Nom IUPAC Triméthoxy(méthyl)silane
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltrimethoxysilane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.3695 to 1.3715
Quantité 1 L
Beilstein 04, 4203
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 136.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement