Learn More
Méthyltriméthoxysilane, 97%
Code produit 10472431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10472431 250 mL Flacon en verre 250mL
10296240 5 mL Flacon en verre 5mL
10338520 50 mL Flacon en verre 50mL
10351564 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10472431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250542500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 1185-55-3 | C4H12O3Si|​ 136,22 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-55-3
Formule moléculaire C4H12O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 136.22
Numéro MDL MFCD00008342
Clé InChI BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
CID PubChem 14456
Nom IUPAC Triméthoxy(méthyl)silane
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltrimethoxysilane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.3695 to 1.3715
Quantité 250 mL
Beilstein 04, 4203
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 136.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement