Learn More
Bromure de méthyltriphénylphosphonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyltriphenylphosphonium bromide is used for methylenation through the Wittig reaction. It is utilized in the synthesis of an enyne and 9-isopropenyl -phenanthrene by using sodium amide as reagent. It is a lipophilic molecule and used to deliver molecules to specific cell components. Further, it acts as an antineoplastic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bromure de méthyltriphénylphosphonium est utilisé pour la méthylénation par la réaction de Wittig. Il est utilisé dans la synthèse d’un ényne et du 9-isopropényl -phénanthrène via l’amide de sodium utilisé comme réactif. Il s’agit d’une molécule lipophile utilisée pour délivrer un volume donné de molécules vers des composants cellulaires spécifiques. De plus, il agit comme agent antinéoplasique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyltriphenylphosphonium bromide |
| Point de fusion | 231°C to 234°C |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98% |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 3599467 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 357.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
- Methyl triphenylphosphonium bromide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl triphenylphosphonium bromide