Learn More
Bromure de méthyltriphénylphosphonium, 98 %
Code produit 10041850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10041850 10 g Flacon en plastique 10g
10031850 100 g Flacon en plastique 100g
10319083 500 g Flacon en plastique 500g
11975801 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10041850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156950100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1779-49-3 | C19H18BrP | 357,23 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1779-49-3
Formule moléculaire C19H18BrP
Poids moléculaire (g/mol) 357.23
Numéro MDL MFCD00011804
Clé InChI LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
CID PubChem 74505
Nom IUPAC méthyl(triphényl)phosphanium ; Bromure
SMILES [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltriphenylphosphonium bromide
Point de fusion 230.0°C to 234.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >240°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3P(C6H5)3Br
Quantité 10 g
Fieser 01,697
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 950g/L methanol (20°C),soluble in aliphatic alcohols and chloroform,practically insoluble in arom. hydrocarbons and,acetone
Poids de la formule 357.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyltriphenylphosphonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement