Learn More
Iodure de méthyltriphénylphosphonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10513011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10513011
Marque: Thermo Scientific Acros 224030250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2065-66-9 | C19H18IP | 404.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2065-66-9
Formule moléculaire C19H18IP
Poids moléculaire (g/mol) 404.23
Numéro MDL MFCD00066175
Clé InChI JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
CID PubChem 638159
SMILES [I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltriphenylphosphonium iodide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 185.0°C to 187.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3P(C6H5)3I
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,practically insoluble in aromatic hydrocarbons
Nom IUPAC Méthyl(triphényl)phosphanium ; Iodure
Poids de la formule 404.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre