Learn More
iodure de méthyltriphénylphosphonium, 98%
Description
L’iodure de méthyltriphénylphosphonium est un réactif pour la synthèse de colorants à base de triphénylamine et de molécules aromatiques polyoléfiniques avec le pyrène pour une utilisation dans des cellules solaires sensibilisées aux colorants. Utilisé comme ligand dans la réaction de couplage. Il est également utilisé comme précurseur d’un réactif de Wittig.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
L’iodure de méthyltriphénylphosphonium est un réactif pour la synthèse de colorants à base de triphénylamine et de molécules aromatiques polyoléfiniques avec le pyrène pour une utilisation dans des cellules solaires sensibilisées aux colorants. Utilisé comme ligand dans la réaction de couplage. Il est également utilisé comme précurseur d’un réactif de Wittig.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, le dichlorométhane, le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Conserver dans l’obscurité. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyltriphenylphosphonium iodide |
| Point de fusion | 185°C to 188°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3464 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,acetone,dichloromethane ,methanol. |
| Poids de la formule | 404.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO– À des fins de recherche uniquement