Learn More
Méthylurée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345045
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
Code produit. 11345045
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24772.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-50-5
Formule moléculaire C2H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 74.083
Numéro MDL MFCD00007950
Clé InChI XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
CID PubChem 11719
ChEBI CHEBI:44383
Nom IUPAC Méthylurée
SMILES CNC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylurea
Point de fusion 96°C to 101°C
pH 6.7
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 878189
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 98%