Learn More
Methylviolettlösung pour l’article indicateur PANPEHA, Solstice
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylviolettlösung |
| Point de fusion | -115 °C (Les données physiques sont celles du composant principal) |
| Point d’ébullition | 78 °C à 79 °C (1013 hPa) (Les données physiques sont celles du composant principal) |
| CAS | 78-93-3, 64-17-5, 548-62-9 |
| Numéro UN | UN1170 |
| Quantité | 5 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methylviolettlo
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: butanone, ethanol