Learn More
Meticrane, MedChemExpress
Code produit 16408506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16408506 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0908
MedChemExpress Meticrane is a diuretic. Meticrane inhibits the reabsorption of sodium and chloride ions in the distal convoluted tubule. Meticrane is used to treat essential hypertension.
Meticrane is a diuretic. Meticrane inhibits the reabsorption of sodium and chloride ions in the distal convoluted tubule. Meticrane is used to treat essential hypertension.
Spécification
Nom chimique ou matériau Meticrane
CAS 1084-65-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13NO4S2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (181.59 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=C(C)C=C(C2=C1)CCCS2(=O)=O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 275.34
Poids de la formule 275.34
Pourcentage de pureté 98.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation