Learn More
Métobromuron-d6 (méthoxy-d3 ; N-méthyl-d3), DNA
Code produit 30318588
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30318588 0.005 g 0.01g
30310258 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30318588 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND78530.005G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discovery plus de 4 000 composés deutérins de haute qualité, expédiés directement depuis le stock pour la vitesse de traitement. Nous proposons de nombreux IPA uniques, notamment les ingrédients pharmaceutiques actifs, les nitrosoamines, les acides aminés, les stéroïdes, les gaz, les champignons et les acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metobromuron D6 (methyl D3 methoxy D3)
CAS 2732834-84-1
Formule moléculaire C9 2H6 H5 Br N2 O2
Quantité 0.005 g
Synonyme Metobromuron D6 (methyl D3 methoxy D3)
Formule InChI InChI=1 S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6 H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])ON(C(=O)Nc1ccc(Br)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 3-(4-brophényl)-1-(trideutérométhoxy)-1-(trideutérométhyl)urée
Poids moléculaire (g/mol) 265.14
Poids de la formule 264.0381 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity