Learn More
Chlorhydrate de métoclopramide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16554344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16554344 5 g 5g
16564344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16554344 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461820050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7232-21-5
Formule moléculaire C14H23Cl2N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 336.26
Clé InChI RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Chlorhydrate de 4-amino-5-chloro-N-[2-(diéthylamino)éthyl]-2-méthoxybenzamide
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Metoclopramide hydrochloride
Point de fusion 171.0°C to 173.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 336.26
compliance-icons
Identifiant produit
  • Metoclopramide hydrochloride, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride