Learn More
Metoclopramide Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metoclopramide Hydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H |
| Poids de la formule | 335.1167 |